Learn More
Fenil(piridin-2-il)metanona (2-benzoilpiridina), Mikromol™
Código de producto. 17931436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931436 25 mg 25 miligramos
17901446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0101.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenil(piridin-2-il)metanona (2-benzoilpiridina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
CAS 91-02-1
Nombres de analitos o componentes Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Benzoylpyridine, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), Doxylamine Imp. D (EP), Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity D, Doxylamine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC fenil(piridina-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 183.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,0684 g/mol