Learn More
Fenil propargil éter, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493817 5 g 5 g
11483817 1 g 1 g
11403827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18272.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenil propargil éter se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,0 g/l a 25°C).
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13610-02-1
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00048107
Clave InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
Nombre IUPAC prop-2-inoxibenceno
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl propargyl ether
Densidad 1.03
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal C6H5OCH2C≡CH
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%