Learn More
Fenil propargil éter, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483817 1 g 1 g
11493817 5 g 5 g
11403827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18272.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenil propargil éter se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,0 g/l a 25°C).
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13610-02-1
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00048107
Clave InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
Nombre IUPAC prop-2-inoxibenceno
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl propargyl ether
Densidad 1.03
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal C6H5OCH2C≡CH
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl propargyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Prop-2-ynyloxy)benzene