Learn More
Éter de propargil fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394968 25 g 25 g
11384968 1 g 1 g
11304978 5 g 5 g
11314978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11394968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043923.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenyl propargyl ether is used as building block for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13610-02-1
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00048107
Clave InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
Nombre IUPAC prop-2-inoxibenceno
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl propargyl ether
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.030 g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Olor Pungent
Fórmula lineal C6H5OCH2C≡CH
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido