Learn More
Fosforodicloridato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reagent for preparation of phosphate diesters.Phenyl phosphorodichloridate is used in the preparation of symmetrical phosphate diesters. It is used as a phosphorylating agent for alcohols and amines. It is also involved in the preparation of phenylphosphoro di-(1-imidazolidate) and 2-phenyl-bis-triazoloylphosphate, which is used in peptide synthesis. It plays a vital role in the Pfitzner-Moffatt oxidation which involves oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. Furthermore, it is utilized in Beckmann rearrangement for the preparation of N-phenylacetamide from acetophenone oxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo para la preparación de diésteres de fosfato. El fosforodicloridato de fenilo se utiliza en la preparación de diésteres de fosfato simétricos. Se emplea como agente fosforilante para alcoholes y aminas. También está relacionado con la preparación de fenilfosfóro di-(1-imidazolidato) y 2-fenil-bis-triazoloilfosfato, que se usa en la síntesis de péptidos. Desempeña un papel vital en la oxidación de Pfitzner-Moffatt que implica la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Además, está implicado con la reorganización de Beckmann para la preparación de N-fenilacetamida a partir de la oxima de acetofenona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenyl phosphorodichloridate |
| Punto de fusión | -1°C |
| Densidad | 1.415 |
| Punto de ebullición | 241°C to 243°C |
| Temperatura de inflamación | 112°C (233°F) |
| Índice de refracción | 1.523 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 511863 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |