Learn More
Fosforodicloridato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408723 25 g 25 g
11418723 100 g 100 g
11428723 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10479.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.978 g/mol
Reagent for preparation of phosphate diesters.Phenyl phosphorodichloridate is used in the preparation of symmetrical phosphate diesters. It is used as a phosphorylating agent for alcohols and amines. It is also involved in the preparation of phenylphosphoro di-(1-imidazolidate) and 2-phenyl-bis-triazoloylphosphate, which is used in peptide synthesis. It plays a vital role in the Pfitzner-Moffatt oxidation which involves oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. Furthermore, it is utilized in Beckmann rearrangement for the preparation of N-phenylacetamide from acetophenone oxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la preparación de diésteres de fosfato. El fosforodicloridato de fenilo se utiliza en la preparación de diésteres de fosfato simétricos. Se emplea como agente fosforilante para alcoholes y aminas. También está relacionado con la preparación de fenilfosfóro di-(1-imidazolidato) y 2-fenil-bis-triazoloilfosfato, que se usa en la síntesis de péptidos. Desempeña un papel vital en la oxidación de Pfitzner-Moffatt que implica la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Además, está implicado con la reorganización de Beckmann para la preparación de N-fenilacetamida a partir de la oxima de acetofenona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-12-7
Fórmula molecular C6H5Cl2O2P
Peso molecular (g/mol) 210.978
Número MDL MFCD00002067
Clave InChI TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
Nombre IUPAC diclorofosforiloxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl phosphorodichloridate
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.415
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 511863
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 97%