Learn More
Fosfato de fenil, dihidrato de sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184690 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10318350 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211830100
Solicitar formato a granel o personalizado
Fenil fosfato, dihidrato de sal disódica, 98 %, C6H5Na2O4P.2H2O, número CAS-66778-08-3, sodiofenilfosfatedibasicidihidrato, 10 g, blanco, 221-917-4, 254,09, HIGROSCÓPICO, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, auténtico, fenil dihidrógeno fosfato;sodio;dihidrato, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, >300,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66778-08-3
Fórmula molecular C6H5Na2O42H2O
Peso molecular (g/mol) 254.09
Número MDL MFCD00149080
Clave InChI UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
PubChem CID 131883070
Nombre IUPAC fostato de fenil dihidrógeno;sodio;dihidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Cantidad 10 g
Índice Merck 14, 3357
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido