Learn More
Fenil fosfato disódico hidrato, TRC
Código de producto. 30410547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30410547 5 g
1 options
Código de producto. 30410547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3187005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl phosphate disodium hydrate
CAS 3279-54-7
Fórmula molecular C6H5Na2O4P . 2(H2O)
Cantidad 5 g
Sinónimo Disodiumphenylphosphate,dihyy, Phosphoric acid, monophenylester, disodium salt, Disodium phenyl-(o)-phosphate, Di-sodium phenyl phosphate dihydrate, Disodium phenylphosphate, Phenylphosphoric acid disodium salt, Phenyl phosphate disodium salt, Phenyl disodium phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7O4P.2Na/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])Oc1ccccc1
Nombre IUPAC disodio; fosfato de fenilo
Peso molecular (g/mol) 218.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9721