Learn More
Pentanoato de fenilo, TRC
Código de producto. 30428604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428604 1 g
30417966 5 g
30416558 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3078861G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20115-23-5
Fórmula molecular C11 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 178.228
Nombre IUPAC Pentanoato de fenil
SMILES CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Pentanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.099