Learn More
Sulfona de p-tolil fenílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Phenyl p-tolyl sulfone |
| Punto de fusión | 125°C to 129°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1872872 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |