Learn More
Fenil-p-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10445471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10445471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10331261 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10445471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417380250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 363-03-1 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-03-1
Fórmula molecular C12H8O2
Peso molecular (g/mol) 184.19
Número MDL MFCD00001599
Clave InChI RLQZIECDMISZHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl-p-benzoquinone, phenylquinone, phenylbenzoquinone, 2-phenyl-1,4-benzoquinone, 2-phenylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2-phenyl, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-phenyl, 2-phenyl-p-benzoquinone, phenyl-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, phenyl
PubChem CID 9688
Nombre IUPAC 2-fenilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES O=C1C=CC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl-p-benzoquinone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 111°C to 115°C
Color Marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,petroleum ether;,very soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Trozos y polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.