Learn More
N-[(2-fenilsulfanil)fenil]carbamato de fenilo, Mikromol™
Descripción
N-[(2-fenilsulfanil)fenil]carbamato de fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate |
| CAS | 111974-73-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H15 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21) |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(2-fenilsulfanilfenil)carbamato de fenilo |
| Mostrar más |