Learn More
N-(2-cloro-4-hidroxifenil)carbamato de fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate |
| CAS | 796848-80-1 |
| Fórmula molecular | C13H10ClNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-','phenyl ester (ACI), Carbamic acid','(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-','phenyl ester (9CI), Phenyl N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)carbamate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO3/c14-11-8-9(16)6-7-12(11)15-13(17)18-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,(H,15,17) |
| SMILES | Oc1ccc(NC(=O)Oc2ccccc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-4-hidroxifenil)carbamato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0349 |