Learn More
Metanosulfonato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442408 5 g 5 g
15432408 1 g 1 g
15452408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55995.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16156-59-5 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16156-59-5
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00095143
Clave InChI WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
PubChem CID 316170
Nombre IUPAC metanosulfonato de fenilo
SMILES CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl methanesulfonate
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Marrón
Punto de ebullición 279°C
Fórmula lineal CH3SO3C6H5
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido