Learn More
Alfa Aesar™ Metacrilato de fenilo, 95 %, estabilizado
Código de producto. 11358535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358535 25 g 25 g
11348535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358535 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L11978.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El metacrilato de fenilo se utiliza como resina acrílica termoendurecible, agente de acabado de fibras y comonómero de lentes de resina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2177-70-0
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00048117
Clave InChI QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl methacrylate, phenylmethacrylate, methacrylic acid, phenyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenyl ester, acmc-20ajx1, phenyl 2-methylacrylate #, methacrylic acid phenyl ester, phenyl methacrylate stabilized with bht
PubChem CID 75121
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de fenilo
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.052
Punto de ebullición 115°C to 116°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1907503
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 95%