Learn More
Isotiocianato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245780 500 g Frasco de vidrio 500 g
10503911 100 g Frasco de vidrio 100 g
11925731 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160975000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-72-0
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.18
Número MDL MFCD00004798
Clave InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nombre IUPAC isotiocianatobenceno
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl isothiocyanate
Punto de fusión -21.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1288g/mL
Punto de ebullición 221.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NCS
Índice de refracción 1.6490 to 1.6510
Cantidad 500 g
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Índice Merck 15,7408
Gravedad específica 1.1288
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosidad 1.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido