Learn More
Isotiocianato de fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464673 500 g 500 g
11414040 5 g 5 g
11454673 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11596.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Phenyl isothiocyanate acts as a derivatizing reagent for primary and secondary amines. It is used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC. It is used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. It is a synthon for dithiadiazafulvalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de fenil actúa como un reactivo derivatizante para aminas primarias y secundarias. Se usa en la secuenciación de péptidos por la degradación de Edman y en la análisis de aminoácidos por HPLC. Se utiliza para derivar aminoácidos N-terminales de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-72-0
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.18
Número MDL MFCD00004798
Clave InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nombre IUPAC isotiocianatobenceno
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl isothiocyanate
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.131
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.65
Cantidad 500 g
Número UN UN2927
Beilstein 471392
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7297
Información de solubilidad Soluble in alcohol,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.19
Porcentaje de pureza 97%