Learn More
Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795591 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10215230 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10225230 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10143420 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10795591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130690010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 103-71-9 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-71-9
Número MDL MFCD00001994
Clave InChI DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
Nombre IUPAC isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl isocyanate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -31.3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5NO
Fórmula lineal C6H5NCO
Índice de refracción 1.5350 to 1.5370
Cantidad 1 kg
Beilstein 12, 437
Fieser 01,842; 02,322; 04,378; 07,284; 08,396; 10,309; 12,386
Índice Merck 15, 7407
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.