Learn More
Isocianato de fenilo, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491910 5 g 5 g
11485173 250 g 250 g
11481910 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11491910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12808.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isocianato de fenilo se utiliza con trietilamina para activar grupos nitro y someterlos a una cicloadición con 1,3-dipolar. También se emplea en la preparación de papel de celulosa modificado químicamente. Además, se utiliza en la preparación de nanoplaquetas funcionales de óxido de grafeno. Asimismo, reacciona con alcohol etílico para preparar alfa,gamma-difenilalofanato etílico y pequeña cantidad de dímero de isocianato de fenilo.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, alcoholes, aminas, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-71-9
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00001994
Clave InChI DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
Nombre IUPAC isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl isocyanate
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 62°C to 64°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN2487
Beilstein 471391
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7296
Información de solubilidad Miscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥98%