Learn More
Formato de fenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379973 25 g 25 g
11369973 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00289.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Phenyl formate is widely used in the palladium-catalyzed carbonylation of aryl, alkenyl and allyl halides. It is also used as a reagent for the formylation of amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de fenilo se utiliza mucho en la carbonilación catalizada con paladio de los haluros de arilo, alquenilo y alilo. También se utiliza como reactivo para la formulación de aminas.
Solubilidad
No miscible con agua, alcohol, éter y benceno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1864-94-4
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00014126
Clave InChI GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
PubChem CID 74626
Nombre IUPAC formato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl formate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 72°C to 74°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Beilstein 507113
Información de solubilidad Immiscible with water,alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl formate