Learn More
Fenílico, TRC
Código de producto. 30137006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137006 50 g 50 g
30134831 100 g 100 g
30011139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32133050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-84-8
Fórmula molecular C12 H10 O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide
Nombre IUPAC fenoxibenceno
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxydibenzene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732