Learn More
Éter fenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346920 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10183903 100 g Frasco de vidrio 100 g
10235420 500 g Frasco de vidrio 500 g
10627753 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
11924711 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10346920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130600010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-84-8
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00003034
Clave InChI USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
Nombre IUPAC fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl ether
Punto de fusión 26.0°C to 30.0°C
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 259.0°C
Temperatura de inflamación 115°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2O
Índice de refracción 1.5795 to 1.5815
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,146
Índice Merck 15,3357
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viscosidad 3.4909 mPa.s (28°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 99%