Learn More
Fenil Etinsulfonato, TRC
Código de producto. 30427880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427880 500 mg -
30421923 100 mg 100 miligramos
30425408 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399375500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1562-34-1
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Sinónimo Phenyl Ethylenesulfonate, Phenyl Vinylsulfonate
Nombre IUPAC Fenil ethenesulfonato
SMILES C=CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Ethenesulfonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-12(9,10)11-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0194