Learn More
Disulfuro de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15790819 250 g Frasco de plástico 250 g
10052050 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15790819 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173712500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-33-7
Fórmula molecular C12H10S2
Peso molecular (g/mol) 218.33
Número MDL MFCD00003065
Clave InChI GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
Nombre IUPAC (fenildisulfanil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl disulfide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Blanco
Punto de ebullición 191°C to 192°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5S-)2
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 323
Fieser 05,276; 06,235; 08,210; 10,171; 11,220; 12,514; 13,156
Índice Merck 15, 3355
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino