Learn More
Diclorofosfato de fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 770-12-7 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2O2P |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | diclorofosforiloxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 210.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9404 |