Learn More
Diclorofosfato de fenilo, TRC
Código de producto. 30410775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410775 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30410775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31995050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Fórmula molecular C6H5Cl2O2P
Cantidad 50 g
Sinónimo Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
Nombre IUPAC diclorofosforiloxibenceno
Peso molecular (g/mol) 210.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.9404