Learn More
Diclorofosfato de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521554 100 g Frasco de vidrio 100 g
10113520 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130481000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-12-7
Fórmula molecular C6H5Cl2O2P
Peso molecular (g/mol) 210.98
Número MDL MFCD00002067
Clave InChI TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
Nombre IUPAC diclorofosforiloxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl dichlorophosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -1°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.4120g/mL
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OP(O)Cl2
Índice de refracción 1.5210 to 1.523
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Índice Merck 15, 7394
Gravedad específica 1.412
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl dichlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorodichloridicacid, phenyl ester