Learn More
Fenil-d5-acetonitrilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetonitrile |
| CAS | 70026-36-7 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H2 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC#N)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 122.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.089 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |