Learn More
Ácido fenil-d5-acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetic Acid D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 104182-98-1 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-2,3,4,5,6-d5-acetic acid (ACI), Benzene-d5-acetic acid (9 CI), Phenyl-d5-acetic acid, Phenylacetic acid-d5, Phenylacetic acid-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 141.1787 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0838 g/mol |
| Mostrar más |