Learn More
Fenil cianato (estabilizado con EPI), TRC
Código de producto. 30425401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425401 5 g 5 g
30425888 1 g 1 g
30425662 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3196755G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-85-6
Fórmula molecular C7 H5 N O
Peso molecular (g/mol) 119.12
Nombre IUPAC Cianato de fenil
SMILES N#COc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Cyanate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0371