Learn More
Clorotionoformiato de fenilo, TRC
Product Code. 30412382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30412382 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30412382 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3196501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyl Chlorothionoformate
CAS 1005-56-7
Fórmula molecular C7H5ClOS
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbonochloridothioic Acid O-Phenyl Ester, Chlorothioformic Acid O-Phenyl Ester, NSC 99103, O-Phenyl Carbonochloridothioate, O-Phenyl Chlorothiocarbonate, O-Phenyl Chlorothioformate, O-Phenyl Chlorothionoformate, Phenoxythiocarbonyl Chloride, Phenyl Chlorothiocarbonate, Phenyl Chlorothionoformate, Phenyl Thiochloroformate, Phenyl Thionochloroformate, Phenyl Thioxochloroformate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClC(=S)Oc1ccccc1
Nombre IUPAC Clorometanotioato de o-fenilo
Peso molecular (g/mol) 172.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.975