Learn More
Clorotionoformiato de fenilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374314 1 g 1 g
11384314 5 g 5 g
11394314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00838.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172.63 g/mol
Phenyl chlorothionoformate has been used in stereo directed synthesis of optically active, (-)-mintlactone, synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids, synthesis of scyllo-inositol derivatives, thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides, preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides. It is also used as a reagent in the thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides. It forms phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides which can be reduced by tributyltin hydride to deoxyribonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotionoformiato de fenilo se ha utilizado en la síntesis estereodirigida de (-)-mentalactona ópticamente activa, la síntesis de péptidos α-tioésteres que tienen una variedad de aminoácidos C-terminales, la síntesis de derivados de escilo-inositol, la tionocarbonilación de nucleósidos de timina no protegidos y la preparación de ésteres de fenoxitiocarbonilo de ribonucleósidos protegidos. También se utiliza como reactivo en la tionocarbonilación de nucleósidos de timina desprotegidos. Forma ésteres de fenoxitiocarbonilo de ribonucleósidos protegidos que se pueden reducir mediante el hidruro de tributilestaño a desoxirribonucleósidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al calor y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-56-7
Fórmula molecular C7H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 172.63
Número MDL MFCD00004920
Clave InChI KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl chlorothionoformate
Densidad 1.248
Punto de ebullición 81°C to 83°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5804
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 774830
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC clorometanetioato de fenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.63
Porcentaje de pureza ≥98%