Learn More
Cloruro de fenilo tionocarbonato, 99%
Código de producto. 10556413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10556413 1 g Frasco de vidrio 1 g
10481061 5 g Frasco de vidrio 5 g
11965731 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10556413 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 215490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172,63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1005-56-7
Fórmula molecular C7H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 172.63
Número MDL MFCD00004920
Clave InChI KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
Nombre IUPAC Clorometanotioato de o-fenilo
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyl chlorothionocarbonate
Color Amarillo
Densidad 1.2480g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC(S)OC6H5
Índice de refracción 1.4795 to 1.4815
Cantidad 1 g
Beilstein 06,III,609
Fieser 10,306
Gravedad específica 1.248
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyl chlorothionocarbonate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación