Learn More
Cloroformiato de fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl Chloroformate |
| CAS | 1885-14-9 |
| Fórmula molecular | C7H5ClO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClC(=O)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9978 |