Learn More
Cloroformiato de fenilo, TRC
Código de producto. 30409382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409382 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30409382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319880100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Chloroformate
CAS 1885-14-9
Fórmula molecular C7H5ClO2
Cantidad 100 g
Sinónimo Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClC(=O)Oc1ccccc1
Nombre IUPAC carbonocloridato de fenilo
Peso molecular (g/mol) 156.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9978