Learn More
Cloroformiato de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450443 250 g 250 g
11444040 100 g 100 g
11458680 500 g 500 g
11440443 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11450443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12618.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate) and phenyl-(4-vinylphenyl) carbonate. It acts as a precursor of phenyl mixed anhydrides which are used in peptide coupling reactions. It serves as a dehydrating reagent for the conversion of primary amides to nitriles and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de fenilo se utiliza en la síntesis de poli(2-(fenoxicarboniloxi)etil metacrilato) y de fenil-(4-vinilfenil) carbonato. Actúa como precursor de los anhídridos mixtos de fenilo que se utilizan en reacciones de acoplamiento de péptidos. Sirve como reactivo deshidratador para la conversión de amidas primarias en nitrilos y como intermediario en la síntesis de productos farmacéutivos y carbamatos.
Solubilidad
Miscible con N,N-dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, alcoholes y aminas. Hidroliza en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-14-9
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00000637
Clave InChI AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
Nombre IUPAC carbonocloridato de fenilo
SMILES ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl chloroformate
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.246
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 250 g
Número UN UN2746
Beilstein 606778
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with N,N-dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99%