Learn More
Cloroformiato de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444040 100 g 100 g
11450443 250 g 250 g
11458680 500 g 500 g
11440443 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11444040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12618.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1885-14-9 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Phenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(2-(phenoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate) and phenyl-(4-vinylphenyl) carbonate. It acts as a precursor of phenyl mixed anhydrides which are used in peptide coupling reactions. It serves as a dehydrating reagent for the conversion of primary amides to nitriles and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de fenilo se utiliza en la síntesis de poli(2-(fenoxicarboniloxi)etil metacrilato) y de fenil-(4-vinilfenil) carbonato. Actúa como precursor de los anhídridos mixtos de fenilo que se utilizan en reacciones de acoplamiento de péptidos. Sirve como reactivo deshidratador para la conversión de amidas primarias en nitrilos y como intermediario en la síntesis de productos farmacéutivos y carbamatos.
Solubilidad
Miscible con N,N-dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, alcoholes y aminas. Hidroliza en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-14-9
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00000637
Clave InChI AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
PubChem CID 15891
Nombre IUPAC carbonocloridato de fenilo
SMILES ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl chloroformate
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.246
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 100 g
Número UN UN2746
Beilstein 606778
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with N,N-dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl chloroformate