Learn More
Carbamato de fenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324384 25 g 25 g
11314384 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00944.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-46-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Phenyl carbamate, is used as various phenyl carbamate esters derived from amino acids, a dipeptide and amino acid esters and amides were prepared and assessed as potential prodrugs with the aim of protecting phenolic drugs against first-pass metabolism following per oral administration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbamato de fenilo se utiliza como varios ésteres de fenol carbamato derivados de aminoácidos, un dipéptido y aminoácidos ésteres y amidas que se prepararon y se evaluaron como posibles profármacos con el objetivo de proteger los fármacos fenólicos contra el metabolismo de primer paso después de la administración oral.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-46-8
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00007961
Clave InChI BSCCSDNZEIHXOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamic acid, phenyl ester, phenol carbamate, carbamic acid phenyl ester, unii-jkb257u27v, o-phenyl carbamate, ccris 5071, phenyl aminooate, mono-phenylcarbamate, mono-phenol carbamate, phenyl carbamate
PubChem CID 69322
Nombre IUPAC carbamato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl carbamate
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2042627
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%