Learn More
γ-Phenyl-γ-butyrolactone, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10488320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10488320 5 g Glass bottle 5 g
10174380 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-76-0
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00005398
Clave InChI AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
Nombre IUPAC 5-feniloxolán-2-ona
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Phenyl-γ-butyrolactone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 36.0°C to 37.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 306.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5415 to 1.5435
Cantidad 5 g
Beilstein 17,319
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid After Melting