Learn More
Bromoacetato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406938 5 g 5 g
15416938 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60464.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 620-72-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Phenyl bromoacetate may be employed as alkylation reagent in the preparation of 2-(phenoxycarbonyl)methyl triazoles. It may be used in the synthesis of the A-ring of cylindrospermopsin and in the synthesis of 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3, 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-one3, 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one3 and 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene] hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetato de fenilo puede emplearse como reactivo de alquilación en la preparación de triazoles de 2-(fenoxicarbonil)metilo. Se puede usar en la síntesis del anillo A de la cilindrospermopsina y en la síntesis de 2-{2-[1-(4-hidroxi-6-metil-2-oxo-2H-piran-3-il)etilideno]hidrazinil}-1,3-tiazolidin-4-ona3, 2-{2-[1-(4-hidroxi-6-metil-2-oxo-2H-piran-3-il)etilideno]hidrazinil}-3-metil-1,3-tiazolidin-4-ona3, 3-etil-2-{2-[1-(4-hidroxi-6-metil-2-oxo-2H-piran-3-il)etilideno]hidrazinil}-1,3-tiazolidin-4-ona3 y 2-{2-[1-(4-hidroxi-6-metil-2-oxo-2H-piran-3-il)etilideno] hidrazinil}-3-fenil-1,3-tiazolidin-4-ona3
Solubilidad
Soluble en etanol y éter, insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-72-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00192391
Clave InChI UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
Nombre IUPAC 2-bromoacetato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl bromoacetate
Punto de fusión 31°C to 33°C
Densidad 1.508
Punto de ebullición 134°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal BrCH2CO2C6H5
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ether,insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromo-acetic acid phenyl ester