Learn More
Phenyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10483340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10483340 50 g Glass bottle 50 g
10058329 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10483340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433170500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 620-72-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00192391
Clave InChI UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
Nombre IUPAC 2-bromoacetato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl bromoacetate
Punto de fusión 26°C to 33°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.508g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl bromoacetate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.