Learn More
Phenyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10058329 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10058329 10 g Glass bottle 10 g
10483340 50 g Glass bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10058329 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433170100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 620-72-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00192391
Clave InChI UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, phenyl ester, bromoacetic acid phenyl ester, bromoacetic acid, phenyl ester, phenylbromessigester, phenyl bromoacetate #, acmc-209mzb, phenyl 2-bromanylethanoate, ksc352o8b
PubChem CID 564919
Nombre IUPAC 2-bromoacetato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl bromoacetate
Punto de fusión 26°C to 33°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.508g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl bromoacetate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.