Learn More
Fenil beta-D-tioglucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl beta-D-Thioglucopyranoside |
| CAS | 2936-70-1 |
| Fórmula molecular | C12H16O5S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | β-D-Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, Phenyl 1-Thio-Glucopyranoside, NSC 231833 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(feniltio)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 272.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.07 |