Learn More
Éster metílico de fenil beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 55811-42-2 |
| Fórmula molecular | C13H16O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6S)-Methyl 3,4,5-Trihydroxy-6-phenoxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O7/c1-18-12(17)11-9(15)8(14)10(16)13(20-11)19-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-11,13-16H,1H3/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-fenoxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0896 |