Learn More
Hidrato de β-D-glucopiranósido de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10759383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10759383 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10759383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376890050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl β-D-glucopyranoside hydrate
CAS 1266359-89-
Punto de fusión 172.0°C to 176.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H16O6
Número MDL MFCD03410292
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −71.50° (20°C c=1,Water)
Rotación específica − 71.50
Sinónimo phenyl beta-d-glucopyranoside, phenylglucoside, phenyl-beta-d-glucopyranoside, phenol glucoside, phenyl beta-d-glucoside, phenyl-beta-d-glucoside, .beta.-d-glucopyranoside, phenyl, unii-4w3pgi3766, aryl beta-d-glucoside, glucopyranoside, phenyl-, beta-d
Clave InChI NEZJDVYDSZTRFS-WLEIBRHLNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenoxoxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 256.25
PubChem CID 65080
ChEBI CHEBI:28749
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina