Learn More
Fenil beta-D-galactopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471690 1 g 1 g
11481690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2818-58-8
Fórmula molecular C12H16O6
Peso molecular (g/mol) 256.254
Número MDL MFCD00063258
Clave InChI NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Sinónimo phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenoxoxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 1 g
Beilstein 87518
Rotación óptica −42° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.25
Porcentaje de pureza 99%