Learn More
Benzoato de fenilo, TRC
Código de producto. 30133830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133830 50 g 50 g
30011838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33506050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-99-2
Fórmula molecular C13 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo Phenyl Benzoate, Benzoic acid, phenyl ester, Phenol, benzoate (7CI), NSC 37086, Phenoxy phenyl ketone, Phenyl benzoate, Phenyl ester benzoic acid
Nombre IUPAC fenil benzoato
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Benzoate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681