Learn More
Fenil bD-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 17685-05-1 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phenol-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-fenoxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.074 |