Learn More
Acrilato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382637 25 g 25 g
11372637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11819.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 937-41-7 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilacrilato reacciona con el benzaldehído para producir éster fenílico del ácido 2-(hidroxi-fenil-metil)-acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937-41-7
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00048145
Clave InChI WRAQQYDMVSCOTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl acrylate, phenylacrylate, 2-propenoic acid, phenyl ester, phenol acrylate, phenyl-acrylate, acrylic acid phenyl ester, phenyl acrylate 5g, 2-propenoic acid,phenyl ester, acrylic acid phenyl ester, stabilized with bht
PubChem CID 61242
Nombre IUPAC prop-2-enoato de fenilo
SMILES C=CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl acrylate
Densidad 1.076
Punto de ebullición 89°C to 90°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 2041124
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%