Learn More
Acetato de fenilo, TRC
Código de producto. 30006126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006126 25 g 25 g
30005259 50 g 50 g
30012151 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31915025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-79-2
Fórmula molecular C8 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
Nombre IUPAC acetato de fenilo
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-phenyl ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524